Print…
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302624-5G PC302624-1G
APOSPC302624-5GEA 159 EUR
APOSPC302624-5G APOSPC302624-1G
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06205343
Número CAS: 773129-47-8