Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302618-1G PC302618-5G
APOSPC302618-1GEA 116 EUR
APOSPC302618-1G APOSPC302618-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO₂
Peso Molecular: 223.124 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519335
Número CAS: 1092460-85-9