Print…
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302593-1G PC302593-5G
APOSPC302593-1GEA 180 EUR
APOSPC302593-1G APOSPC302593-5G
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Peso Molecular: 183.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116046
Número CAS: 1039620-35-3