Print…
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302584-1G PC302584-5G PC302584-10G
APOSPC302584-1GEA 136 EUR
APOSPC302584-1G APOSPC302584-5G APOSPC302584-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₉F₂NO
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258698
Número CAS: 1017779-53-1