Print…
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302581-1G PC302581-5G
APOSPC302581-1GEA 230 EUR
APOSPC302581-1G APOSPC302581-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Fórmula: C₈H₇ClFNO₂
Peso Molecular: 203.598 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116049
Número CAS: 1039338-62-9