Print…
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)propanoic acid
PC302580-1G PC302580-5G
APOSPC302580-1GEA 145 EUR
APOSPC302580-1G APOSPC302580-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₉ClFNO₂
Ponto de Fusão: 243…245 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660180
Número CAS: 439587-16-3