Print…
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302577-1G PC302577-5G PC302577-10G
APOSPC302577-1GEA 224 EUR
APOSPC302577-1G APOSPC302577-5G APOSPC302577-10G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09925051
Número CAS: 1000566-17-5