Print…
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302575-5G PC302575-1G PC302575-25G
APOSPC302575-5GEA 95.7 EUR
APOSPC302575-5G APOSPC302575-1G APOSPC302575-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11554154
Número CAS: 1160573-19-2