Print…
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302572-1G PC302572-5G PC302572-10G
APOSPC302572-1GEA 357 EUR
APOSPC302572-1G APOSPC302572-5G APOSPC302572-10G
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₉ClFNO₂
Peso Molecular: 217.625 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115957
Número CAS: 754944-16-6