3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302557-1G
PC302557-5G
APOSPC302557-1GEA
159
EUR
APOSPC302557-1G
APOSPC302557-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula:
C₉H₆ClF₃O₂ Peso Molecular: 238.591 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18398586 Número CAS: 1261618-61-4 |