Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302534-1G PC302534-5G
APOSPC302534-1GEA 148 EUR
APOSPC302534-1G APOSPC302534-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115857
Número CAS: 1259961-84-6