Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302524-1G PC302524-5G PC302524-10G
APOSPC302524-1GEA 148 EUR
APOSPC302524-1G APOSPC302524-5G APOSPC302524-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519330
Número CAS: 1259966-92-1