Print…
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302511-1G PC302511-5G
APOSPC302511-1GEA 177 EUR
APOSPC302511-1G APOSPC302511-5G
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519313
Número CAS: 1092460-65-5