3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302507-1G
PC302507-5G
PC302507-10G
PC302507-25G
APOSPC302507-1GEA
0
EUR
APOSPC302507-1G
APOSPC302507-5G
APOSPC302507-10G
APOSPC302507-25G
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09025401 Número CAS: 916420-78-5 |