Print…
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302505-1G PC302505-5G
APOSPC302505-1GEA 0 EUR
APOSPC302505-1G APOSPC302505-5G
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519329
Número CAS: 1036395-80-8