Print…
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302497-1G PC302497-5G PC302497-10G
APOSPC302497-1GEA 136 EUR
APOSPC302497-1G APOSPC302497-5G APOSPC302497-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₄Cl₂FN
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025390
Número CAS: 916420-70-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III