Print…
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
PC302480-5G PC302480-1G
APOSPC302480-5GEA 509 EUR
APOSPC302480-5G APOSPC302480-1G
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₈ClFO₂
Peso Molecular: 202.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116055
Número CAS: 886498-12-0