3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302477-1G
PC302477-5G
APOSPC302477-1GEA
0
EUR
APOSPC302477-1G
APOSPC302477-5G
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Fórmula:
C₁₀H₁₁FO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09025395 Número CAS: 881189-60-2 |