Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302468-10G PC302468-5G
APOSPC302468-10GEA 191 EUR
APOSPC302468-10G APOSPC302468-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203094
Número CAS: 685126-89-0