Print…
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC302467-1G PC302467-5G PC302467-10G
APOSPC302467-1GEA 348 EUR
APOSPC302467-1G APOSPC302467-5G APOSPC302467-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇F₅O₃S
Peso Molecular: 278.196 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652486
Número CAS: 1448319-14-9