Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302464-10G PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA 410 EUR
APOSPC302464-10G APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₃
Peso Molecular: 222.161 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115969
Número CAS: 886500-30-7