Print…
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302461-1G PC302461-5G PC302461-10G
APOSPC302461-1GEA 174 EUR
APOSPC302461-1G APOSPC302461-5G APOSPC302461-10G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Peso Molecular: 183.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660229
Número CAS: 1260004-37-2