Print…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302445-5G PC302445-1G
APOSPC302445-5GEA 159 EUR
APOSPC302445-5G APOSPC302445-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Fórmula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660325
Número CAS: 886761-58-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III