Print…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302420-1G PC302420-5G
APOSPC302420-1GEA 116 EUR
APOSPC302420-1G APOSPC302420-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.119 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832364
Número CAS: 1214383-11-5