Print…
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302418-1G PC302418-5G
APOSPC302418-1GEA 109 EUR
APOSPC302418-1G APOSPC302418-5G
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Fórmula: C₇H₄ClF₃O
Peso Molecular: 196.554 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22580772
Número CAS: 1136961-91-5