Print…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302417-5G PC302417-1G
APOSPC302417-5GEA 128 EUR
APOSPC302417-5G APOSPC302417-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈ClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115949
Número CAS: 886499-68-9