Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302410-10G PC302410-5G PC302410-1G
APOSPC302410-10GEA 53.8 EUR
APOSPC302410-10G APOSPC302410-5G APOSPC302410-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115832
Número CAS: 62584-23-0