Print…
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,6-Difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3024-1G PC3024-5G
APOSPC3024-1GEA 88.6 EUR
APOSPC3024-1G APOSPC3024-5G
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅F₂NO₂
Peso Molecular: 197.138 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863160
Número CAS: 169674-35-5