Print…
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302392-1G PC302392-5G PC302392-10G
APOSPC302392-1GEA 177 EUR
APOSPC302392-1G APOSPC302392-5G APOSPC302392-10G
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Peso Molecular: 216.181 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660223
Número CAS: 886499-84-9