Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302390-5G PC302390-1G
APOSPC302390-5GEA 0 EUR
APOSPC302390-5G APOSPC302390-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06409083
Número CAS: 874804-06-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III