Print…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC302386-5G PC302386-1G
APOSPC302386-5GEA 306 EUR
APOSPC302386-5G APOSPC302386-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈ClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115944
Número CAS: 886499-49-6