Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302384-10G PC302384-5G
APOSPC302384-10GEA 0 EUR
APOSPC302384-10G APOSPC302384-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049315
Número CAS: 886500-21-6