Print…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302372-10G PC302372-5G
APOSPC302372-10GEA 0 EUR
APOSPC302372-10G APOSPC302372-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115982
Número CAS: 849632-69-5