Print…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302369-1G PC302369-5G PC302369-10G
APOSPC302369-1GEA 0 EUR
APOSPC302369-1G APOSPC302369-5G APOSPC302369-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₇ClFNO
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832272
Número CAS: 1017777-80-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III