Print…
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302365-1G PC302365-5G
APOSPC302365-1GEA 102 EUR
APOSPC302365-1G APOSPC302365-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368092
Número CAS: 183065-72-7