Print…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302364-1G PC302364-5G
APOSPC302364-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302364-1G APOSPC302364-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832354
Número CAS: 1017779-24-6