Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 159 EUR
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso Molecular: 246.183 g/mol
Ponto de Fusão: 187…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06205655
Número CAS: 773131-67-2