Print…
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302325-1G PC302325-5G
APOSPC302325-1GEA 270 EUR
APOSPC302325-1G APOSPC302325-5G
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₅ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23795326
Número CAS: 1163258-83-0