Print…
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302299-1G PC302299-5G
APOSPC302299-1GEA 0 EUR
APOSPC302299-1G APOSPC302299-5G
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₉FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09999421
Número CAS: 1092460-67-7