Print…
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302277-1G PC302277-5G
APOSPC302277-1GEA 102 EUR
APOSPC302277-1G APOSPC302277-5G
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06823952
Número CAS: 900027-13-6