Print…
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302275-1G PC302275-5G PC302275-10G
APOSPC302275-1GEA 128 EUR
APOSPC302275-1G APOSPC302275-5G APOSPC302275-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
Fórmula: C₆H₃Cl₂FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025387
Número CAS: 916420-67-2