Print…
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302263-1G PC302263-5G
APOSPC302263-1GEA 0 EUR
APOSPC302263-1G APOSPC302263-5G
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832372
Número CAS: 1017779-58-6