Print…
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302225-1G PC302225-5G
APOSPC302225-1GEA 75.4 EUR
APOSPC302225-1G APOSPC302225-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11849930
Número CAS: 124244-65-1