4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302213-1G
PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA
0
EUR
APOSPC302213-1G
APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Fórmula:
C₁₀H₆F₄O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06660259 Número CAS: 886501-38-8 |