Print…
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302204-1G PC302204-5G
APOSPC302204-1GEA 81.2 EUR
APOSPC302204-1G APOSPC302204-5G
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₂O₃
Peso Molecular: 214.166 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660221
Número CAS: 886499-69-0