Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302200-1G PC302200-5G
APOSPC302200-1GEA 0 EUR
APOSPC302200-1G APOSPC302200-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660209
Número CAS: 1261148-97-3