Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302197-1G PC302197-5G
APOSPC302197-1GEA 328 EUR
APOSPC302197-1G APOSPC302197-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660312
Número CAS: 433938-69-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III