Print…
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302163-25G PC302163-5G PC302163-1G
APOSPC302163-25GEA 496 EUR
APOSPC302163-25G APOSPC302163-5G APOSPC302163-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660181
Número CAS: 886502-09-6