Print…
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Cyanomethyl)-2,4-difluoroanisole
PC302162-1G PC302162-5G
APOSPC302162-1GEA 105 EUR
APOSPC302162-1G APOSPC302162-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Peso Molecular: 183.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115909
Número CAS: 886498-69-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III