Print…
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302157-1G PC302157-5G
APOSPC302157-1GEA 288 EUR
APOSPC302157-1G APOSPC302157-5G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Peso Molecular: 183.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115940
Número CAS: 886499-36-1